6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
496367-5G 496367-1G
SIAL496367-5GEA 253 EUR
SIAL496367-5G SIAL496367-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184,2371 g/mol
MDL: MFCD00059776
CAS-Nummer: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5