2,4-Dibrom-1-tritylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1151-5G
HI-1151-1G
COBBHI-1151-5GEA
1460
EUR
COBBHI-1151-5G
COBBHI-1151-1G
2,4-Dibrom-1-tritylimidazol
2,4-Dibrom-1-tritylimidazol
Formel:
C₂₂H₁₆Br₂N₂ |
MDL:
MFCD07363849 CAS-Nummer: 871269-06-6 |