4,5-Dibrom-1-tritylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4,5-Dibromo-1-triphenylmethyl-1H-imidazole
HI-1153-1G
HI-1153-5G
COBBHI-1153-1GEA
315
EUR
COBBHI-1153-1G
COBBHI-1153-5G
4,5-Dibrom-1-tritylimidazol
4,5-Dibrom-1-tritylimidazol
Formel:
C₂₂H₁₆Br₂N₂ |
MDL:
MFCD08056373 CAS-Nummer: 112517-23-4 |