2-Benzyloxy-1-chlor-4-methylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0709-1G
OT-0709-5G
COBBOT-0709-1GEA
149
EUR
COBBOT-0709-1G
COBBOT-0709-5G
2-Benzyloxy-1-chlor-4-methylbenzol
2-Benzyloxy-1-chlor-4-methylbenzol
Formel:
C₁₄H₁₃ClO |
MDL:
MFCD11053830 CAS-Nummer: 1065074-77-2 |