Kalium(4-methyl-1-naphthyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3218-1G
TB-3218-5G
TB-3218-25G
COBBTB-3218-1GEA
50.9
EUR
COBBTB-3218-1G
COBBTB-3218-5G
COBBTB-3218-25G
Kalium(4-methyl-1-naphthyl)trifluoroborat
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Formel:
C₁₁H₉BF₃K Molecular Weight: 248,09 g/mol |
MDL:
MFCD04115748 CAS-Nummer: 850623-55-1 |