Dikalium-1,4-phenylenbis(trifluoroborat)
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-2630-1G
TB-2630-5G
COBBTB-2630-1GEA
215
EUR
COBBTB-2630-1G
COBBTB-2630-5G
Dikalium-1,4-phenylenbis(trifluoroborat)
Dipotassium phenylene-1,4-bistrifluoroborate
Formel:
C₆H₄B₂F₆K₂ |
MDL:
MFCD12026116 CAS-Nummer: 1150655-08-5 |