1-Brom-2-iod-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2988-5G
HC-2988-1G
COBBHC-2988-5GEA
548
EUR
COBBHC-2988-5G
COBBHC-2988-1G
1-Brom-2-iod-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Bromo-2-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃BrF₃IO Molecular Weight: 366,901 g/mol |
MDL:
MFCD12025452 CAS-Nummer: 1121586-26-2 |