2-Brom-1-iod-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)iodobenzene
OT-0738-25G
OT-0738-5G
COBBOT-0738-25GEA
0
EUR
COBBOT-0738-25G
COBBOT-0738-5G
2-Brom-1-iod-4-(trifluormethoxy)benzol
2-Brom-1-iod-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₃BrF₃IO Molecular Weight: 366.9018 g/mol |
MDL:
MFCD07369009 CAS-Nummer: 883546-30-3 |