4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
Diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-Diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
8P-933.500
8P-933.1
8P-933.5
BIOT8P-933.500EA
0
EUR
BIOT8P-933.500
BIOT8P-933.1
BIOT8P-933.5
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazol
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole
Formel:
C₁₄H₁₂N₄ Molecular Weight: 236,2700 g/mol |
MDL:
MFCD00450576 CAS-Nummer: 3049-45-4 |