Ethyl-2-piperidincarboxylat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
189580050
189580250
ACRO189580050EA
45.6
EUR
ACRO189580050
ACRO189580250
Ethyl-2-piperidincarboxylat 98+%
Ethyl-2-piperidincarboxylat
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molecular Weight: 157.21 g/mol Dichte: 1.006 g/cm³ Flammpunkt: 46 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005980 CAS-Nummer: 15862-72-3 EINECS: 239-990-6 UN: 1993 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4545 to 1.4575 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |