Ethyl-2-piperidincarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
L10532.03 L10532.06 L10532.14
L10532.03EA 21 EUR
L10532.03 L10532.06 L10532.14
Ethyl-2-piperidincarboxylat ≥98%
Ethyl-2-piperidincarboxylat
Purity: 98+% CAS No.: 15862-72-3 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4560 Boiling Point: 216-217° Beilstein Reference: 81694 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005980
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157.21 g/mol
Siedepunkt: 216…217 °C
Dichte: 1.006
Flammpunkt: 46 °C (114 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005980
CAS-Nummer: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
ADR: 3 III