Ethyl-2-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
198803-25G
198803-5G
SIAL198803-25GEA
58.8
EUR
SIAL198803-25G
SIAL198803-5G
Ethyl-2-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-piperidincarboxylat
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molecular Weight: 157,21 g/mol |
MDL:
MFCD00005980 CAS-Nummer: 15862-72-3 EINECS: 239-990-6 |