Methyl-4-piperidincarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-Piperidinecarboxylate, Methyl isonipecotate, Methyl piperidine-4-carboxylate
H61754.14 H61754.22
H61754.14EA 53.2 EUR
H61754.14 H61754.22
Methyl-4-piperidincarboxylat ≥98%
Methyl-4-piperidincarboxylat
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143.18 g/mol
Siedepunkt: 85…90 °C
Dichte: 1.06
Flammpunkt: 89 °C (192 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190578
CAS-Nummer: 2971-79-1