Methyl-4-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 4-Piperidinecarboxylate, Methyl isonipecotate, Methyl piperidine-4-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
463485-100ML
463485-25ML
SIAL463485-100MLEA
145
EUR
SIAL463485-100ML
SIAL463485-25ML
Methyl-4-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-piperidincarboxylat
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,18 g/mol |
MDL:
MFCD00190578 CAS-Nummer: 2971-79-1 |