4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
232860010 232860100
ACRO232860010EA 38.5 EUR
ACRO232860010 ACRO232860100
4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid 98%
4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₆ClNO
Molecular Weight: 225.7200 g/mol
Schmelzpunkt: 226…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066982
CAS-Nummer: 25519-80-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %