4-Hydroxy-1-(2-nitro-5-(trifluormethyl)phenyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2096-5G HC-2096-1G
COBBHC-2096-5GEA 1300 EUR
COBBHC-2096-5G COBBHC-2096-1G
4-Hydroxy-1-(2-nitro-5-(trifluormethyl)phenyl)piperidin
4-Hydroxy-1-(2-nitro-5-(trifluormethyl)phenyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₃
MDL: MFCD11504892
CAS-Nummer: 1072944-51-4