2,5-Dimethylpyrrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Dimethyl-1H-pyrrole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D183601-25G D183601-5G
SIALD183601-25GEA 88.3 EUR
SIALD183601-25G SIALD183601-5G
2,5-Dimethylpyrrol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
Molecular Weight: 95.1424 g/mol
MDL: MFCD00005223
CAS-Nummer: 625-84-3
EINECS: 210-913-8