4-Brom-3-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1175-5G
OT-1175-1G
COBBOT-1175-5GEA
0
EUR
COBBOT-1175-5G
COBBOT-1175-1G
4-Brom-3-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
4-Brom-3-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂S |
MDL:
MFCD03094286 CAS-Nummer: 1215205-98-3 |