2-Brom-1-methyl-4-(trifluormethylsulfonyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0822-1G
OT-0822-5G
COBBOT-0822-1GEA
451
EUR
COBBOT-0822-1G
COBBOT-0822-5G
2-Brom-1-methyl-4-(trifluormethylsulfonyl)benzol
2-Brom-1-methyl-4-(trifluormethylsulfonyl)benzol
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂S |
MDL:
MFCD11855954 CAS-Nummer: 1133116-35-4 |