3-Brom-5-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Bromo-3-(methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzene
OT-1005-5G OT-1005-1G
COBBOT-1005-5GEA 864 EUR
COBBOT-1005-5G COBBOT-1005-1G
3-Brom-5-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
3-Brom-5-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
Formel: C₈H₆BrF₃O₂S
MDL: MFCD15143584
CAS-Nummer: 1215205-96-1