2-Brom-4-chlorbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H59777.03 H59777.06
H59777.03EA 40.8 EUR
H59777.03 H59777.06
2-Brom-4-chlorbenzoesäure ≥97%
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
Molecular Weight: 235,46 g/mol
Schmelzpunkt: 157…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672930
CAS-Nummer: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III