2,3,4,5-Tetrafluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H61417.03 H61417.06
H61417.03EA 60.1 EUR
H61417.03 H61417.06
2,3,4,5-Tetrafluoranilin ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 5580-80-3 Molecular Formula: C6H3F4N Formula Weight: 165.09 Flash Point: 79°(174°F) Physical Form: Powder Melting Point: 27-29° Boiling Point: 78° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025153
Formel: C₆H₃F₄N
Molecular Weight: 165,09 g/mol
Siedepunkt: 78 °C
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025153
CAS-Nummer: 5580-80-3
ADR: 6.1,III