2-Brom-p-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H60413.03 H60413.06
H60413.03EA 49.1 EUR
H60413.03 H60413.06
2-Brom-p-toluylsäure ≥97%
2-Brom-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215.05 g/mol
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045797
CAS-Nummer: 7697-27-0