3-Brom-N,N-dimethylanilin

Lieferant: COMBI-BLOCKS

AN-1512-1G AN-1512-5G AN-1512-25G
COBBAN-1512-1GEA 30.3 EUR
COBBAN-1512-1G COBBAN-1512-5G COBBAN-1512-25G
3-Brom-N,N-dimethylanilin
3-Brom-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200.08 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (0.4 mmHg)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 1.3652 g/cm³ (19 °C)
MDL: MFCD00045020
CAS-Nummer: 16518-62-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR