Indol-4-carbonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H63391.03 H63391.06
H63391.03EA 34.5 EUR
H63391.03 H63391.06
Indol-4-carbonitril ≥99%
Indol-4-carbonitril
Purity: 99% CAS No.: 16136-52-0 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 120-125° MDL No.: MFCD00152045
Formel: C₉H₆N₂
Schmelzpunkt: 120…125 °C
MDL: MFCD00152045
CAS-Nummer: 16136-52-0