Ammoniumcer(IV)nitrat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Diammoniumhexanitratocerat, di-Ammonium-hexanitratocerat (IV), Cer(IV)ammoniumnitrat
25001.3100
25001.4100
25001.5400
KRAF25001.3100EA
233
EUR
KRAF25001.3100
KRAF25001.4100
KRAF25001.5400
Ammoniumcer(IV)nitrat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Molecular Weight: 548,22 g/mol |
MDL:
MFCD00151121 CAS-Nummer: 16774-21-3 EINECS: 240-827-6 |