Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
43816-10ML 43816-250ML 43816-50ML
SIAL43816-10MLEA 31.5 EUR
SIAL43816-10ML SIAL43816-250ML SIAL43816-50ML
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MDL: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM