1,14-Tetradecandisäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,12-Dodecandicarbonsäure
H60254.06 H60254.14
H60254.06EA 55.8 EUR
H60254.06 H60254.14
1,14-Tetradecandisäure ≥98%
1,14-Tetradecandisäure
Formel: C₁₄H₂₆O₄
Molecular Weight: 258,36 g/mol
Siedepunkt: 407 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124…127 °C
Dichte: 1,108 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002743
CAS-Nummer: 821-38-5
EINECS: 212-476-9