5-Brom-2-fluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H61678.14 H61678.22
H61678.14EA 74.9 EUR
H61678.14 H61678.22
5-Brom-2-fluoranilin ≥98%
5-Brom-2-fluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 2924-09-6 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Physical Form: Solid Melting Point: 27° Boiling Point: 105°/12mm Beilstein Reference: 1241528 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03094181
Formel: C₆H₅BrFN
Siedepunkt: 105 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094181
CAS-Nummer: 2924-09-6
ADR: 6.1,III