3-Brom-2-fluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
OT-2094-1G
OT-2094-5G
COBBOT-2094-1GEA
90.2
EUR
COBBOT-2094-1G
COBBOT-2094-5G
3-Brom-2-fluoranisol
3-Brom-2-fluoranisol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205.03 g/mol |
MDL:
MFCD07780183 CAS-Nummer: 295376-21-5 |