1-Brom-3-chlor-2-fluorbenzol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
H61622.14 H61622.22
H61622.14EA 49.8 EUR
H61622.14 H61622.22
1-Brom-3-chlor-2-fluorbenzol 95%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
Molecular Weight: 209.44 g/mol
Schmelzpunkt: 42…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412182
CAS-Nummer: 144584-65-6