2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amin, 2-Amino-3-nitro-6-picolin, 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamin
H61729.06 H61729.14
H61729.06EA 35.3 EUR
H61729.06 H61729.14
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin 98%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047443
CAS-Nummer: 21901-29-1