2-Brom-6-fluorbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H61251.03 H61251.06
H61251.03EA 53.9 EUR
H61251.03 H61251.06
2-Brom-6-fluorbenzoesäure ≥97%
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569539
CAS-Nummer: 2252-37-1