6-Methyl-2-pyridon
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-6-methylpyridin
SB01977.1 SB01977EA SB01977EE
MAYBSB01977.1EA 0 EUR
MAYBSB01977.1 MAYBSB01977EA MAYBSB01977EE
6-Methyl-2-pyridon
6-Methyl-2-pyridon
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 283…284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006279
CAS-Nummer: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5