5-Amino-2-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Methylpyridin-3-amin, 3-Amino-6-picolin, 6-Methyl-3-pyridylamin, 5-Amino-2-picolin
PY-7900-1G PY-7900-25G PY-7900-5G
COBBPY-7900-1GEA 25.5 EUR
COBBPY-7900-1G COBBPY-7900-25G COBBPY-7900-5G
5-Amino-2-methylpyridin
5-Amino-2-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
MDL: MFCD00833389
CAS-Nummer: 3430-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III