Bromkresolpurpur

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein

KRAF21467.0801EA 99.9 EUR
KRAF21467.0801 KRAF21467.0900
Bromkresolpurpur
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Molecular Weight: 540,23 g/mol
Schmelzpunkt: 242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR