cis-4-Isopropylcyclohexancarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H62594.MD H62594.03 H62594.06
H62594.MDEA 74.3 EUR
H62594.MD H62594.03 H62594.06
cis-4-Isopropylcyclohexancarbonsäure ≥97%
cis-4-Isopropylcyclohexancarbonsäure
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Molecular Weight: 170,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7084-93-7
EINECS: 230-385-2