Bisacrylamid 2% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N,N'-Methylendiacrylamid, BIS
J63265.AP J63265.K2
J63265.APEA 62.5 EUR
J63265.AP J63265.K2
Bisacrylamid 2% in wässriger Lösung
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM