Ammoniumcer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: tetra-Ammoniumcertetrakis(sulfat), Cer(IV)ammoniumsulfat

25002.4000 25002.5400
KRAF25002.4000EA 0 EUR
KRAF25002.4000 KRAF25002.5400
Ammoniumcer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Ammonium cerium(IV) sulphate
Formel: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
Molecular Weight: 596.52
MDL: MFCD00148851
CAS-Nummer: 7637-03-8
EINECS: 231-567-4
UN: 3264
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR