Spermidin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutan, 4-Azaoctamethylendiamin
14918-1 14918-5 14918-10 14918-25
CAYM14918-1EA 43 EUR
CAYM14918-1 CAYM14918-5 CAYM14918-10 CAYM14918-25
Spermidin
Spermidin
Formel: C₇H₁₉N₃
Molecular Weight: 145,25 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20…25 °C
Dichte: 0,925 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008229
CAS-Nummer: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Merck Index: 12,08893