1-Fluor-2-ethinylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Ethinyl-2-fluorbenzol, (2-Fluorphenyl)ethin, (2-Fluorphenyl)acetylen
H60596.MD H60596.03
H60596.MDEA 40.5 EUR
H60596.MD H60596.03
1-Fluor-2-ethinylbenzol ≥97%
1-Fluor-2-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅F
Siedepunkt: 150 °C
Dichte: 1,060
Flammpunkt: 37 °C (99 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799540
CAS-Nummer: 766-49-4
UN: 1993
ADR: 3,III