ω-Brom-2,4-dichloracetophenon 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: α-Brom-2,4-dichloracetophenon, 2-Brom-1-(2,4-dichlorphenyl)ethan-1-on, 2-Brom-2',4'-dichloracetophenon, 2,4-Dichlorphenacylbromid

H59615.03 H59615.06
H59615.03EA 68.1 EUR
H59615.03 H59615.06
ω-Brom-2,4-dichloracetophenon 95%
ω-Brom-2,4-dichloracetophenon
Formel: C₈H₅BrCl₂O
Molecular Weight: 267.94 g/mol
Schmelzpunkt: 25…29 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053005
CAS-Nummer: 2631-72-3
EINECS: 220-116-7
UN: 1759
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR