4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzoesäure
H61452.03
H61452.06
H61452.03EA
54.8
EUR
H61452.03
H61452.06
4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure ≥97%
4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₃NO₄ Molecular Weight: 235,12 g/mol Schmelzpunkt: 128…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039246 CAS-Nummer: 320-37-6 |