1-Pentyl-4-ethinylbenzol ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: 4-Pentyl-1-ethinylbenzol, (4-Pentylphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-pentylbenzol, 4-Ethinyl-1-pentylbenzol, (4-Pentylphenyl)ethin

H60913.09 H60913.04
H60913.09EA 136 EUR
H60913.09 H60913.04
1-Pentyl-4-ethinylbenzol ≥97%
1-Pentyl-4-ethinylbenzol
Formel: C₁₃H₁₆
Molecular Weight: 172.27 g/mol
Siedepunkt: 172 °C
Dichte: 0.885
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173884
CAS-Nummer: 79887-10-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR