Methyl-(±)-lactat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Hydroxypropansäuremethylester, DL-Milchsäuremethylester, Methyl-(±)-2-hydroxypropionat
H60455.AA
H60455.AC
H60455.AAEA
65.8
EUR
H60455.AA
H60455.AC
Methyl-(±)-lactat ≥99%
Methyl-(±)-lactat
Formel:
C₄H₈O₃ Molecular Weight: 104,11 g/mol Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa) Dichte: 1,093 Flammpunkt: 51 °C (124 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066367 CAS-Nummer: 547-64-8 EINECS: 208-930-0 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 12,06167 |