1-Propansulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Propansulfonsäurechlorid
H60747.AC H60747.AE
H60747.ACEA 46.7 EUR
H60747.AC H60747.AE
1-Propansulfonylchlorid ≥97%
1-Propansulfonylchlorid
Formel: C₃H₇ClO₂S
Molecular Weight: 142,61 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 1,267
Flammpunkt: 97 °C (207 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007462
CAS-Nummer: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II