Toluol-α-sulfonylfluorid
Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr
Synonyme: PMSF, Phenylmethylsulfonylfluorid, Phenylmethansulfonylfluorid, Phenylmethansulfonsäurefluorid, α-Toluolsulfonylfluorid, α-Toluolsulfonsäurefluorid
14333-5 14333-10 14333-25
CAYM14333-5EA 43 EUR
CAYM14333-5 CAYM14333-10 CAYM14333-25
Toluol-α-sulfonylfluorid
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III