Pyronin G
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Pyronin Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthyliumchlorid
14488-1 14488-5 14488-10
CAYM14488-1EA 43 EUR
CAYM14488-1 CAYM14488-5 CAYM14488-10
Pyronin G
Pyronin G
Formel: C₁₇H₁₉ClN₂O
Molecular Weight: 302,8 g/mol
Schmelzpunkt: 250…260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011725
CAS-Nummer: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190