1,5-Diphenylcarbazon
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: sym-Diphenylcarbazone, Phenylazoameisensäure-2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
H60336.06 H60336.14
H60336.06EA 128 EUR
H60336.06 H60336.14
1,5-Diphenylcarbazon
1,5-Diphenylcarbazon
Formel: C₁₃H₁₂N₄O
Siedepunkt: 440 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 119…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003024
CAS-Nummer: 538-62-5
EINECS: 208-698-0
Merck Index: 12,03380