3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzol, 3,4-Dimethylbenzol-1,2-diamin, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylendiamin
BTB06728.1 BTB06728.10 BTB06728.50
MAYBBTB06728.1EA 0 EUR
MAYBBTB06728.1 MAYBBTB06728.10 MAYBBTB06728.50
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,2 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89 °C
MDL: MFCD00051709
CAS-Nummer: 41927-01-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III